Print…
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 30000 para síntese, partially hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43868.1000EA 137 EUR
8.43868.1000 8.43868.0100
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 30000 para síntese, partially hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (40 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 230 °C
Melting Point 200 °C
Bulk density 400 - 600 kg/m3
Solubility Insoluble at 20 °C
Storage temperature 15...25 °C
Degree of hydrolysis ≥85%
dyn.Viscosity 3,4 - 4,6 mPa∙s
Loss on drying (110 °C, 2 h) ≤5,0%
Ash ≤ 1,0%
Ester value 130 - 150