Print…
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 60000 para síntese, fully hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43866.1000EA 65.9 EUR
8.43866.1000 8.43866.0100
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 60000 para síntese, fully hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5
Encomendar
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)
Molecular Weight 60000
Melting Point 160...240 °C
Bulk density 400 - 670 kg/m3
Solubility Insoluble at 20 °C
Storage temperature 15...25 °C
Degree of hydrolysis ≥98%
dyn.Viscosity 9,0 - 11,0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C, 2 h) ≤5,0%
Ash ≤1,0%
Ester value 15 - 25