Print…
Medifuge™ Centrífugas pequenas, de bancada
Fornecedor: Thermo Scientific
75008800 75008801
521-2225EA 1560 EUR
521-2225 HERA75008801
Medifuge™ Centrífugas pequenas, de bancada
Centrífugas Centrífugas de bancada
A centrífuga é fornecida com o rotor híbrido 2-em-1 Unique DualSpin™, permitindo aos utilizadores a fácil mudança entre ângulo fixo e basculante utilizando o mesmo rotor.
  • Rotor em compósito leve, fácil de manusear e economiza energia durante a aceleração/desaceleração
  • O rotor tem capacidade para tubos de 1,4 a 15 ml com duas opções de espaçador
  • O display grande e brilhante é fácil de ler e a tampa de fecho rápido simplifica o funcionamento
  • Quatro programas personalizáveis para executar rapidamente protocolos de rotina
  • Três perfis de desaceleração selecionáveis, incluindo a opção de desligar, destinados a otimizar a separação
  • Abertura da tampa de emergência disponível em caso de falha de energia
Ideais tanto para aplicações clínicas como life science, como separação de plasma pobre em plaquetas (PPP), análise de urina, análise química clínica, análises hematológicas, preparação de soro usando tubos de gel, separação por gradiente de densidade Ficoll e separação de Células Mononucleares de Sangue Periférico (PBMC).
Certificações: UL, RoHS, CSA, IVD, FDA class 1 certified. Complies to IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485 standards.
Informações de encomenda: a centrífuga é fornecida com o rotor DualSpin™, com 8 suportes de ângulo fixo, 8 suportes oscilantes, 8 espaçadores verdes/pequenos e 8 espaçadores amarelos/grandes.