Print…
Pastilhas de solução tampão de acordo com Weise, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
1.09468.0100 1.11374.0100 1.11373.0100
1.09468.0100EA 109 EUR
1.09468.0100 1.11374.0100 1.11373.0100
Pastilhas de solução tampão de acordo com Weise, Sigma-Aldrich®
Tampões Tampões de microscopia
Ideal para preparação de soluções tampão de acordo com WEISE para coloração de esfregaços de sangue.
As soluções tampão são utilizadas em hematologia, para diluição das soluções de coloração e para os processos de lavagem no processo de coloração. Cada pastilha é suficiente para um litro de solução tampão, e cada solução produzida é estável por até 4 semanas.