Print…
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.24420.0100 8.24420.0500
8.24420.0100EA 162 EUR
8.24420.0100 8.24420.0500
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) para síntese
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Fórmula: C₁₃H₂₀O₂Rh
Peso Molecular: 311.207 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075046
Número CAS: 12245-39-5
Encomendar
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 138 - 140 °C
Molar Mass 310.2 g/mol
Melting point +138...+140 °C
Assay (to C, H) ≥96%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C