Print…
Amostradores descartáveis, ViscoDispo
Fornecedor: BURKLE
5393-3320 5393-3330 5393-3331 5393-3321
300-0206EA 164 EUR
300-0206 300-0208 300-0209 300-0207
Amostradores descartáveis, ViscoDispo
Amostradores Amostradores descartáveis
O amostrador descartável ViscoDispo está destinado a meios viscosos até um máximo de 100 000 cP. A pega ergonómica e barra de tração estável torna a recolha das amostras mais fácil.
  • Produzidos em sala limpa
  • Esterilização por radiação gama opcional
  • Contaminação cruzada completamente eliminada