Print…
Disposable samplers, MicroDispo
Fornecedor: BURKLE
5393-2251 5393-2240 5393-2250 5393-2241
300-0242EA 283 EUR
300-0242 300-0238 300-0241 300-0239
Disposable samplers, MicroDispo
Amostradores Amostradores descartáveis
O amostrador descartável MicroDispo pode ser utilizado para substâncias fluidas a granel, com tamanho de partícula de até 0,5 mm.
  • Cleanroom manufactured
  • Sterilised models are gamma irradiated
  • Cross contamination is completely eliminated
Com este amostrador podem ser colhidas amostras de pós ou de pequenos grânulos.