Print…
Disposable samplers, PowderDispo
Fornecedor: BURKLE
5393-5521 5393-5522 5393-5510 5393-5511
300-0211EA 179 EUR
300-0211 300-0210 300-0255 300-0256
Disposable samplers, PowderDispo
Amostradores Amostradores descartáveis
These disposable samplers for the highest standards do not need to be cleaned after use.
  • Cleanroom manufactured
  • Optionally sterilised by gamma rays
  • Cross contamination is completely eliminated
O PowerDispo é o amostrador ideal para corte transversal de amostras de pós ou de substâncias ligeiramente aderentes. Podem ser retiradas amostras completas de todas as camadas de sacos ou recipientes mais pequenos, utilizando a lança.