Print…
Disposable samplers, LiquiDispo
Fornecedor: BURKLE
5393-1120 5393-1130 5393-1131 5393-1121
300-0202EA 164 EUR
300-0202 300-0204 300-0205 300-0203
Disposable samplers, LiquiDispo
Amostradores Amostradores descartáveis
Limpar amostradores reutilizáveis é uma tarefa exigente e muitas vezes complexa, envolvendo substâncias tóxicas ou gordurosas, fortemente aderentes. A pega ergonómica facilita a recolha da amostra como uma seringa.
  • Pega ergonómica sem junções
  • Produzidos em sala limpa
  • Esterilização por radiação gama opcional
  • A utilização de amostradores descartáveis elimina completamente a contaminação cruzada
O LiquiDispo pode ser usado para retirar amostras líquidas extremamente fluidas a ligeiramente viscosas.