Print…
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20970.0025 8.20970.0100
8.20970.0025EA 38.4 EUR
8.20970.0025 8.20970.0100
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₂₄H₈O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006916
Número CAS: 128-69-8
EINECS: 204-905-3
Encomendar
Solubility 0,87 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C
Molar Mass 392.33 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Flash Point 400 °C
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 300 kg/m3
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C