Print…
(-)-Menthyl acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-Menthyl acetate, L-Menthol acetate, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, (R)-(-)-Menthyl acetate, (-)-Acetoxy-p-menthane, (5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, (1R)-(−)-Menthyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16147.0010 8.16147.0100
8.16147.0010EA 31 EUR
8.16147.0010 8.16147.0100
(-)-Menthyl acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthyl acetate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001482
Número CAS: 2623-23-6
EINECS: 220-076-0
Encomendar
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 229.5 °C
Density 0,925 g/cm3
Hill Formula C12H22O2
Assay (GC, area%) ≥97 Area%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C