Print…
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14785.0025 8.14785.0100
8.14785.0025EA 106 EUR
8.14785.0025 8.14785.0100
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate para síntese, Sigma-Aldrich®
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Peso Molecular: 209.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055235
Número CAS: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
Encomendar
Solubility Insoluble (20 °C)
Molar Mass 209.08 g/mol
Boiling Point 170 °C
Flash Point 63 °C
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Flash point 63 °C
Assay (GC, area%) ≥ 98% (a/a)
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Passes test