Print…
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine para síntese
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3H-3a,6-Methano-2,1-benzisothiazol-7(4H)-one, 5,6-dihydro-8,8-dimethyl-, 2,2-dioxide, (3aS,6S)-, (1S,7S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-en-6-one 3,3-dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14388.0001 8.14388.0005
8.14388.0001EA 42.8 EUR
8.14388.0001 8.14388.0005
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine para síntese
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃S
Número MDL : MFCD00066268
Número CAS: 119106-38-6
Encomendar
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 227.28 g/mol
Hill Formula C10H13NO3S
Assay (of S) ≥ 98% (m)
Specific rotation -192 to -190°
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Conforms