Print…
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 30000 para síntese, totalmente hidrolisado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PVOH, PVA, Mowiol®
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21039.0100 8.21039.1000
8.21039.0100EA 37.6 EUR
8.21039.0100 8.21039.1000
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 30000 para síntese, totalmente hidrolisado, Sigma-Aldrich®
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5
Encomendar
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
pH value 3,5 - 7,0
Storage temperature +15...+25 °C
Loss on drying ≤5,0 %
Degree of hydrolysis ≥98%
Dynamic viscosity 3,8 - 5,2 mPa.s
Ash ≤1,0 %
Ester value 12 - 25