Print…
Polytetrahydrofuran, M.W. 1000 estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PTHF
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18402.0100 8.18402.0500
8.18402.0100EA 32.9 EUR
8.18402.0100 8.18402.0500
Polytetrahydrofuran, M.W. 1000 estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Polytetrahydrofuran
Fórmula: H(C₄H₈O)nOH
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148879
Número CAS: 25190-06-1
Encomendar
Solubility -10 g/l (20 °C)
Melting Point 23 - 28 °C
Boiling Point 250 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Refractive Index 1.466 (20 °C, 589 nm)
Density 0.982 g/cm3 (30 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Refractive index 1,466
Average molecular mass 975 - 1025
Hydroxyl value 109 - 115
Storage temperature +15...+25 °C