Print…
Medidor de pH, Eutech EcoTestr pH 1 + pH 2
Fornecedor: EUTECH
ECOPHTEST1 ECOPHTEST2
662-2014EA 83.5 EUR
662-2014 662-2015
Medidor de pH, Eutech EcoTestr pH 1 + pH 2
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidor de pH preciso e à prova de água, ideal para medições de pH rápidas em hidroponia, aquacultura, agricultura, piscinas, trabalho de laboratório simples ou outras aplicações relacionadas com água. O EcoTestr pH 2 possui 3 pontos de calibração e uma função ATC.
  • Calibração e reconhecimento do tampão automáticos
  • Função HOLD suspende a leitura temporariamente para facilitar o registo
  • Classificação IP67 de impermeabilidade - o dispositivo flutua na água para fácil recuperação
  • Sensores duráveis - sem necessidade de mudar os sensores
  • Compartimento de pilhas