Print…
Data loggers de temperatura e humidade sem fios AiroSensor
Fornecedor: SenseAnywhere
0630125977330 0630125977347 0630125977354 0630125977361 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 424 EUR
620-2402 620-2404 620-2403 620-2405 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Data loggers de temperatura e humidade sem fios AiroSensor
Registadores de dados
O AiroSensor é uma nova geração de data loggers sem fios e de consumo ultrabaixo que estabelece ligação à nuvem. Recolhe dados exatos sobre temperatura e humidade, a intervalos predefinidos programáveis, e envia-os para a base central na nuvem. Na nuvem, os dados são mantidos numa conta online e armazenados durante 5 anos. Para uso estático ou em transporte.
  • Compactos e robustos: uma estrutura PC-ABS soldada por ultrassons impermeável (IP 67) com medições pouco superiores a 2×3×4 cm
  • Podem ser diretamente instalados num congelador ou frigorífico, sem cabos
  • Até 600 m de alcance
  • Sem manutenção, sem software para instalar, sem PC para investir, nada a proteger nem a atualizar. Os dados são diretamente disponibilizados em qualquer lugar, em qualquer dispositivo inteligente
  • Sem botões, sem interruptores, totalmente controlável a partir da nuvem
  • Transmite mais de um milhão de medições para a nuvem com a sua bateria incorporada
  • Ligação totalmente 'plug and play': o utilizador apenas liga o AccessPoint à respetiva rede e instala o AiroSensor no espaço que pretende monitorizar
  • Código QR: proporciona o visor interativo ao sensor digitalizando-o com um smartphone ou tablet
  • Até 10 anos de duração de bateria, com um intervalo de 5 minutos
Aplicações: cadeia de frio (conformidade com GDP e HACCP), monitorização da temperatura e humidade de produtos durante todo o período de armazenamento e na cadeia de distribuição, bastando apenas ligar o AiroSensor aos produtos, monitorização remota de refrigeradores, congeladores em armazéns, lojas ou atrelados.
Como é que funciona:
O AiroSensor comunica através de AccessPoints (a comunicação sem fios entre o AccessPoint e o AiroSensor pode atingir os 600 m)
O registador deteta AccessPoints automaticamente (extensão simples, sem emparelhamento nem configuração)
Os AccessPoints encaminham (não armazenam) a mensagem desde o registador até à base de dados na nuvem
A base de dados armazena a mensagem em segurança e responde informado sobre a receção da mensagem
O registador recebe a resposta da base de dados e elimina a mensagem da sua memória
Apenas o proprietário do registador pode aceder aos dados através de qualquer dispositivo com ligação à Internet
O software na nuvem trata da integridade da rede, da monitorização e dos alertas
O Starter Kit contém tudo aquilo de que necessita para começar a monitorizar os seus produtos. A sua rede pode facilmente ser aumentada através da compra de mais AiroSensors.
Note: AiroSensors can only be activated with Credits. 1 Credit is a 1 year subscription for 1 data logger. Motion detection has 3-axis, sensitivity 0 to 16 g, sensitivity remotely programmable.
* RTLS= real time location system
Certificações: EN 12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.