Print…
Medidor de oxigénio dissolvido, portátil, FiveGo™ F4
Fornecedor: Mettler - Toledo
30266884 30266885 30266886
664-0213EA 427 EUR
664-0213 664-0214 664-0215
Medidor de oxigénio dissolvido, portátil, FiveGo™ F4
Medidores electroquímicos Oxímetros
Estes medidores portáteis fornecem medições de oxigénio dissolvido de alta qualidade com um simples clique de botão. O design robusto e à prova de água assegura que os instrumentos FiveGo obtêm dados de medição confiáveis mesmo em condições adversas. Ideais para aplicações móveis em laboratório, em linha ou no exterior.
  • Display grande e bem estruturado, disposição dos botões intuitiva e menu simples
  • Design ergonómico torna-o um equipamento de trabalho confortável
  • Suporte dobrável para melhor visualização quando o dispositivo está numa bancada
  • Proteção à prova de água IP67 permite ao FiveGo suportar ambiente húmidos e exigentes
  • Sinal de ponto final sonoro e visual
Informações de encomenda: O F4-Meter é fornecido com instruções de utilização (CD), guia QuickGuide, uma declaração de conformidade, certificado de teste, 4 pilhas AAA, uma faixa para pulso e um kit de clip de eléctrodo.
O F4-Standard kit é fornecido com os mesmos instrumentos e acessórios que o F4-Meter e uma sonda OD LE621-IP67.
O F4-Field kit é fornecido com os mesmos instrumentos e acessórios que o F4-Meter e uma sonda OD LE621-IP67, 4 frascos de amostras e uma mala de transporte .