Print…
Condutivímetro, portátil, FiveGo™ F3
Fornecedor: Mettler - Toledo
30266883 30266888 30266887
663-0299EA 427 EUR
663-0299 663-0300 663-0301
Condutivímetro, portátil, FiveGo™ F3
Medidores electroquímicos Condutivímetros
Estes medidores portáteis fornecem medições de condutividade de alta qualidade com um simples clique de botão. O design robusto e à prova de água assegura que os instrumentos FiveGo obtêm dados de medição confiáveis mesmo em condições adversas. Ideais para aplicações móveis em laboratório, em linha ou no exterior.
  • Display grande e bem estruturado, disposição dos botões intuitiva e menu simples
  • Design ergonómico torna-o um equipamento de trabalho confortável
  • Suporte dobrável para melhor visualização quando o dispositivo está numa bancada
  • Proteção à prova de água IP67 permite ao FiveGo suportar ambiente húmidos e exigentes
  • Sinal de ponto final sonoro e visual
Informações de encomenda: O F3-Meter é fornecido com instruções de utilização (CD), guia QuickGuide, uma declaração de conformidade, certificado de teste, 4 pilhas AAA, uma faixa para pulso e um kit de clip de eléctrodo.
O F3-Standard kit é fornecido com os mesmos instrumentos e acessórios que o F3-Meter mais uma sonda de condutividade LE703-IP67 e saquetas de padrão de 1413 µs/cm e 12,88 mS/cm (2 de cada).
O F3-Field kit é fornecido com os mesmos instrumentos e acessórios que o F3-Meter mais uma sonda de condutividade LE703-IP67, saquetas de padrão de 1413 µs/cm e 12,88 mS/cm (2 de cada), 4 frascos de amostras e uma mala de transporte.