Print…
Medidores de pH/mv/ºC, portáteis, FiveGo™ F2
Fornecedor: Mettler - Toledo
30266946 30266889 30266882 30266881
662-2007EA 359 EUR
662-2007 662-2008 662-2009 662-2010
Medidores de pH/mv/ºC, portáteis, FiveGo™ F2
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Estes medidores portáteis fornecem medições de pH/mV de alta qualidade com um simples clique de botão. O design robusto e à prova de água assegura que os instrumentos FiveGo obtêm dados de medição confiáveis mesmo em condições adversas. Ideais para aplicações móveis em laboratório, em linha ou no exterior.
  • Display grande e bem estruturado, disposição dos botões intuitiva e menu simples
  • Design ergonómico torna-o um equipamento de trabalho confortável
  • Suporte dobrável para melhor visualização quando o dispositivo está numa bancada
  • Proteção à prova de água IP67 permite ao FiveGo suportar ambiente húmidos e exigentes
  • Sinal de ponto final sonoro e visual
Informações de encomenda: O F2-Meter é fornecido com instruções de utilização (CD), guia QuickGuide, uma declaração de conformidade, certificado de teste, 4 pilhas AAA, uma faixa para pulso e um kit de clip de eléctrodo.
O F2-Standard kit é fornecido com os mesmos instrumentos e acessórios que o F2-Meter mais um eléctrodo de pH de plástico 3-em-1 LE438-IP67 e saquetas de tampão de pH 4,01 / 7,00 / 9,21 (2 de cada).
O F2-Field kit é fornecido com os mesmos instrumentos e acessórios que o F2-Meter mais um eléctrodo de pH de plástico 3-em-1 LE438-IP67 e saquetas de tampão de pH 4,01 / 7,00 / 9,21 (2 de cada), 4 frascos de amostras e uma mala de transporte.
O F2-Food kit é fornecido com os mesmos instrumentos e acessórios que o F2-Meter mais um eléctrodo de pH perfurante LE427-IP67 e saquetas de tampão de pH 4,01 / 7,00 / 9,21 (2 de cada), 4 frascos de amostras e uma mala de transporte.