Print…
Medidor de pH/mV/ºC de bancada, FiveEasy™ F20 / FiveEasy™ Plus FP20
Fornecedor: Mettler - Toledo
30266658 30266626 30266627 30266628 30266629 30266940 30266941
662-2011EA 584 EUR
662-2011 662-2001 662-2002 662-2003 662-2004 662-2005 662-2006
Medidor de pH/mV/ºC de bancada, FiveEasy™ F20 / FiveEasy™ Plus FP20
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidor de pH/mV/ de bancada fornece medições de alta qualidade com apenas um clique. Com operação intuitiva, design elegante e funções de exportação de dados simples, estes equipamentos são fáceis de configurar e de usar. Ideal para uso em processamento de alimentos e bebidas, agricultura, meio ambiente, indústria e para fins educacionais.
  • Caixa de ABS robusta e visor grande e bem estruturado para fácil visualização
  • Design compacto: requer muito pouco espaço no laboratório
  • O suporte do sensor pode facilmente ser removido e armazenado ao lado do medidor após o uso
  • Sinal visual e sonoro quando a medição está concluída
Apenas modelos FiveEasy™ Plus (FP20):
- Os dados podem ser exportados diretamente para uma impressora ou PC usando portas RS232 ou USB
- Capacidade de armazenamento para 200 medições
- Entrada de referência
Informações de encomenda: Medidor F20 (sem elétrodo) é fornecido com instruções de funcionamento (CD), Guia Rápido, declaração de conformidade, certificado de teste e fonte de alimentação.
F20-Standard kit é fornecido com elétrodo de pH plástico 3-em-1 LE438 e saquetas de solução tampão de pH 4,01/7,00/9,21 (2 de cada).
Medidor FP20 (sem elétrodo) é fornecido com instruções de funcionamento (CD), Guia Rápido, declaração de conformidade, certificado de teste e fonte de alimentação.
FP20-Standard kit é fornecido com elétrodo de pH plástico 3-em-1 LE438 e saquetas de solução tampão de pH 4,01/7,00/9,21 (2 de cada).
FP20-Bio kit é fornecido com elétrodo de pH de vidro 3-em-1 LE410 e saquetas de solução tampão de pH 4,01/7,00/9,21 (2 de cada).
FP20-Micro kit é fornecido com elétrodo de pH de vidro LE422 micro e saquetas de solução tampão de pH 4,01/7,00/9,21 (2 de cada).
FP20-TRIS kit é fornecido com elétrodo de pH de vidro LE420 com diafragma de junção móvel e saquetas de solução tampão de pH 4,01/7,00/9,21 (2 de cada).