Print…
Titulador de Karl Fischer, volumétrico, TitroLine® 7800
Fornecedor: SI Analytics
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 7880 EUR
661-0239 661-0240 661-0242
Titulador de Karl Fischer, volumétrico, TitroLine® 7800
Tituladores
Este titulador disponibiliza as mesmas funções do que o TitroLine® 7750, mais uma entrada de medição IDS® adicional. Assim, o TitroLine® 7800 consegue realizar titulações potenciométricas com elétrodos analógicos ou IDS®, bem como titulações volumétricas de Karl Fischer. A entrada de medição IDS® é multifunções. Sensores digitais para a determinação do valor de pH e ORP. É possível ligar a condutividade até ao oxigénio dissolvido. O TitroLine® 7800 é especialmente adequado para titulações não aquosas.
  • Duas entradas de medição: 1× analógica e 1× digital para sensores digitais inteligentes (IDS®)
  • Os sensores IDS® garantem a precisão mais elevada para medições e calibrações
  • Com módulos intercambiáveis nos quais é possível armazenar todos os dados relevantes sobre reagentes e unidades
  • Com métodos padrão para titulação potenciométrica e KF
  • Visor a cores de visibilidade elevada, o qual pode ser facilmente visualizado ao longe e a ângulos extremos
  • Expansível devido às portas USB e RS232
  • Armazenamento de dados de resultados (formato PDF e CSV), incluindo a transferência de método através da porta USB
TitriSoft: The TitriSoft titration software is the optimum solution for titration tasks. This software can be used with most Windows versions and supports daily work procedures during sample preparation, titration and evaluation of results. The software has been developed to be clear, logical and user friendly.
Informações de encomenda: o TitroLine® 7800 está disponível com ou sem o agitador magnético TM 235. Os elétrodos, as unidades substituíveis e os acessórios adicionais têm de ser encomendados em separado.