Print…
VWR® EML 200, Agitadores de Peneiras de Teste
Fornecedor: VWR Collection
510-2043EA 2022.93 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 HAVE205323027 HAVE205322990 HAVE205323010
VWR® EML 200, Agitadores de Peneiras de Teste
Agitadores Agitadores de peneiros
A série EML 200 oferece vários tipos de unidades. Todos os modelos são adequados para peneiros com um diâmetro de 50 a 203 mm, uma carga máxima da amostra/do lote de 3 kg, e dispõem de uma caixa de alumínio fundido e de um sistema de aperto melhorado.
  • Temporizador digital: de 0 a 99 minutos ou operação contínua
  • Todos os agitadores possuem uma tampa com vidro para inspeção que permite visualizar as amostras durante o peneiramento
Unidades EML 200 Pure que são ideais para análise padrão:
Dispõe de 2 amplitudes reguladas para selecionar: fina ou grosseira
O funcionamento é definido em intervalos de 10 segundos
Sistema de aperto 'ECO' clássico
As unidades EML 200 Premium são adequadas para utilizadores que necessitem de análises de peneiramento precisas e reprodutíveis:
Acionamento eletromagnético extra silencioso
Amplitudes selecionáveis livremente até 3 mm
Display extra grande, fácil de utilizar e com funcionamento lógico simples
Durante o peneiramento, o tempo restante de peneiramento é indicado no display
Podem ser armazenados até 49 programas de peneiramento na memória
Sistema de aperto de abertura rápida clássico ou HAVER TwinNut opcional
Os modelos EML 200 Premium Remote também oferecem peneiramento por via húmida, além das características das unidades Premium.
Bico cónico total integrado
Controlador separado que pode ser fixado na parede
Informações de encomenda: o certificado do teste de aceitação 3.1, de acordo com a norma DIN EN 10204, e a documentação de qualificação de instrumentos/qualificação da operação estão disponíveis como acessórios opcionais para todos os modelos. Para obter detalhes, contacte o seu representante local de vendas da Avantor.