Print…
Espectrofotómetros, Spectroquant® Prove
Fornecedor: Merck
1.73016.0001 1.73017.0001
1.73016.0001EA 4285 EUR
1.73016.0001 1.73017.0001
Espectrofotómetros, Spectroquant® Prove
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
Os espectrofotómetros Spectroquant® Prove foram concebidos para análise da água - águas residuais, água processada ou água potável e bebidas.
  • Live ID: sistema completo de identificação de dados para inserir o teste e escolher as definições e os métodos corretos
  • Código de barras incluindo reconhecimento do método, número do lote, prazo de validade e atualização da calibração para dados 'em tempo real' protegidos
  • Medições personalizadas, incluindo fatores de diluição para cada amostra, correção da turbidez, apresentação simultânea da absorção e da concentração, definição de limites, análises de tendências
  • Suporte de células amovível para facilitar a limpeza
  • Fácil deteção das interferências de matriz
  • Dados personalizáveis e AQA Prime com garantia da qualidade analítica protegida
Prove 100 utiliza principalmente a vasta gama de kits de teste ou realiza medições apenas no espectro visível.
Prove 300 é mais adequado para uma utilização intensiva e adequado tanto para medições UV e visíveis, proporcionando uma maior flexibilidade para análises complexas.
Modelo topo de gama para análises mais complexas, o Prove 600 foi concebido para óticas UV/Vis de ponta com largura de banda de 1,8 mm e cuvetes até 100 mm - excelente resolução e sensibilidade para utilização com kits de análise, medições cinética complexas ou medições espectrais.