Print…
VWR®, Cronómetro digital
Fornecedor: VWR
VWR®
609-0212EA 98.9 EUR
609-0212
VWR®, Cronómetro digital
Temporizadores Cronómetros digitais
Cronómetro de quartzo com dígitos grandes em LCD.
  • Capacidade de cronometragem de 9 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimos
  • Funções: uma ação de cada vez, cronometragem, tempo acumulado, tempo de intervalo, cronometragem contínua
  • Caixa de plástico em ABS sólida e à prova de água, poeiras e vapores
  • Ideal para ensaios enzimáticos, medições de viscosidade e todos os testes laboratoriais cronometrados
Certificações: Em conformidade com as normas ISO/IEC 17025, acreditadas pela A2LA, indica reastreabilidade aos padrões NIST.
Fornecimento: fornecido com cordão, bateria e certificado.