Print…
Óculos de segurança, uvex sport style
Fornecedor: UVEX
9193.376 9193.280 9193.838 9193.064 9193.265 9193.080
111-1704EA 29.9 EUR
111-1704 UVEX9193.280 UVEX9193.838 111-2388 111-2420 UVEX9193.080
Óculos de segurança, uvex sport style
Óculos
Estes óculos de segurança leves e confortáveis, de estilo desportivo, apresentam um amplo campo de visão com uma lente contornada. Proporcionam um bom nível de cobertura do olho e encaixam-se em todas as formas faciais, incluindo rostos mais estreitos, o que permite a padronização da gama.
  • Devido a características anti-nevoeiro significativas, estes óculos são adequados para ambientes com humidade elevada
  • Tecnologia permanente de revestimento de lentes uvex (uvex supravision extreme): anti-neblina de alto desempenho no interior, resistente a riscos no exterior
  • Proteção 100% UV400
  • Ponte de nariz ajustável para um posicionamento confortável e ajuste ideal
  • Hastes macias com aderência, ponte de nariz e fenda segura antiderrapante, conforto para uso a longo prazo
  • Modelo CBR65: contraste aprimorado; redução de luz azul (ideal para trabalhar no escuro); visão relaxada para menos fadiga; 65% de transmissão
Estes óculos são compatíveis com outros EPI's, incluindo máscaras faciais.
Peso: 23 g.
Certificações: EN 166, EN 170, Classe Ótica 1 FTKN