Print…
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line L-5, 500 mm depth
Fornecedor: DUPERTHAL
29-061159-403 29-061159-003 29-061157-503 29-061157-403 29-061157-003
DUEH29-061159-403EA 2060 EUR
DUEH29-061159-403 DUEH29-061159-003 DUEH29-061157-503 DUEH29-061157-403 DUEH29-061157-003
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line L-5, 500 mm depth
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Estes armários de segurança são resistentes ao fogo até 90 minutos. Estes armários de instalar sob a bancada estão equipados com portas de batente e/ou gavetas para o armazenamento de substâncias perigosas em espaços de trabalho.
  • Fácil movimentação, operação com uma só mão das portas e gavetas
  • Todos os modelos da linha UTS ergo são equipados com fechadura de cilindro como padrão
  • Duas tecnologias de porta estão disponíveis: a clássica ou a tecnologia de porta de asa aberta push-to (as portas de segurança de movimento fácil são abertas aplicando um leve empurrão na frente)
Gavetas e portas de batente permanecem abertas em qualquer posição e os recipientes podem ser inseridos e removidos utilizando ambas as mãos. As gavetas/portas fecham automaticamente em caso de incêndio. Todos os modelos UTS com dobradiça padrão da porta à direita, opcionalmente com dobradiça da porta à esquerda disponível (a pedido).
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. One pull-out tray, one perforated sheet insert and classical base 35 mm.
Elemento de ligação equipotencial padrão na parte superior do armário para ligação à terra de acordo com a norma TRBS 2153, BGR 132 (evitando ignição perigosa). Os acessórios interiores estão ligados com condutividade ao elemento de ligação equipotencial.
Extracção constante por baixo, pela base ranhurada (35 mm de altura). Isto permite que substâncias ou vapores nocivos, que são recolhidos por baixo, sejam apanhados em segurança e removidos com o ar de exaustão. O diâmetro de ligação de extração é 75 mm na parte de trás do armário. As abas de corte fecham automaticamente em caso de incêndio.
Certificações: Em conformidade com a norma TRbF 20 Annex L. Ensaio de tipo de acordo com as normas DIN EN 14470-1 e DIN EN 14727 (norma relativa ao mobiliário de laboratório) por institutos de ensaio reconhecidos (TÜV Süd, ift Rosenheim) e classificação de tipo 90 segundo a norma DIN EN 14470-1, marca GS/CE.
Fornecimento: Entrega não incluída, preços fornecidos a pedido.