Print…
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LT-5, 500 mm depth
Fornecedor: DUPERTHAL
29-061159-501 29-061159-401 29-061159-001 29-061157-401 29-061157-001
DUEH29-061159-501EA 2220 EUR
DUEH29-061159-501 DUEH29-061159-401 DUEH29-061159-001 DUEH29-061157-401 DUEH29-061157-001
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LT-5, 500 mm depth
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Estes armários de segurança são resistentes ao fogo até 90 minutos. Estes armários de instalar sob a bancada estão equipados com portas de batente e/ou gavetas para o armazenamento de substâncias perigosas em espaços de trabalho.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Gavetas e portas de batente permanecem abertas em qualquer posição e os recipientes podem ser inseridos e removidos utilizando ambas as mãos. As gavetas/portas fecham automaticamente em caso de incêndio. Todos os modelos UTS com dobradiça padrão da porta à direita, opcionalmente com dobradiça da porta à esquerda disponível (a pedido).
Elemento de ligação equipotencial padrão na parte superior do armário para ligação à terra de acordo com a norma TRBS 2153, BGR 132 (evitando ignição perigosa). Os acessórios interiores estão ligados com condutividade ao elemento de ligação equipotencial.
Extracção constante por baixo, pela base ranhurada (35 mm de altura). Isto permite que substâncias ou vapores nocivos, que são recolhidos por baixo, sejam apanhados em segurança e removidos com o ar de exaustão. O diâmetro de ligação de extração é 75 mm na parte de trás do armário. As abas de corte fecham automaticamente em caso de incêndio.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. One bottom tray, one perforated sheet insert and classical base 35 mm.
Certificações: Em conformidade com a norma TRbF 20 Annex L. Ensaio de tipo de acordo com as normas DIN EN 14470-1 e DIN EN 14727 (norma relativa ao mobiliário de laboratório) por institutos de ensaio reconhecidos (TÜV Süd, ift Rosenheim) e classificação de tipo 90 segundo a norma DIN EN 14470-1, marca GS/CE.
Fornecimento: Entrega não incluída, preços fornecidos a pedido.