Print…
VWR®, Garrafões de boca larga, redondos, com tampa de rosca
Fornecedor: VWR Collection
216-1708EA 38.6 EUR
216-1708 216-1730 216-1733 216-1919
VWR®, Garrafões de boca larga, redondos, com tampa de rosca
Frascos Garrafões
LDPE ou PP, translúcidos com tampas de rosca roxas.
Adequado para armazenar e dispensar soluções e meios. Dispõe de uma pega integrada. Graduado para identificação do volume dispensado.
LDPE carboys
Ideal for high-purity applications, as they have high resistance to chemicals (widely used in ophthalmic products like eye droppers and nasal sprays).
Preferred resin for cold storage (down to −80 °C), working temperature −80 to +80 °C
Resistant to physical impacts (will not break even if it falls down accidentally, whereas PP carboys may lead to cracking at negative temperatures)
LDPE product, will bounce back to their original shape as highly flexible material
Widely used in pharma industries
Garrafões de PP
Ideais para armazenamento de água estéril, podem ser autoclavados antes de reencher para parar crescimentos bacterianos recorrentes.
Excellent chemical resistance
Working temperature 0 to 135 °C
Autoclavable
Certificações: Resin meets US FDA 21 CFR, U SP Class VI.
Atenção: Os garrafões de propileno são autoclavaveis. Os garrafões de LDPE não são autoclaváveis. Retirar sempre a tampa antes da autoclavagem.