Print…
VWR®, Garrafões, de boca estreita, redondos, com torneira e tampas de rosca
Fornecedor: VWR Collection
216-1719EA 84.6 EUR
216-1719 216-1735 216-1700 216-1732
VWR®, Garrafões, de boca estreita, redondos, com torneira e tampas de rosca
Frascos Garrafões
HDPE ou PP, translúcidos com tampas de rosca roxas.
Adequados para armazenar e dispensar soluções e meios. Os garrafões retangulares possuem uma pega de aço inoxidável para facilitar o transporte e a dispensação. Os garrafões são estanques em condições de teste padrão. Graduados para identificação do volume dispensado. As torneiras estão seguras à pega, é necessário montagem manual antes de usar. Nenhuma ferramenta é necessária para a montagem.
HDPE
Os garrafões de polietileno de alta densidade (HDPE) são ideais para o armazenamento e transferência de fluidos estéreis e reagentes farmacêuticos/biotecnológicos.
Bom para armazenamento a frio (até –80 °C), temperatura de trabalho de –80 a +120 °C
Alta resistência ao impacto mesmo a temperaturas negativas
Amplamente utilizados em armazenamentos longos devido à sua elevada resistência química
Amplamente utilizados em indústrias alimentares
PP
Ideais para armazenamento de água estéril, podem ser autoclavados antes de reencher para evitar crescimentos bacterianos recorrentes.
Excelente resistência química
Adequados para utilização de 0 a 135 °C
Autoclávavel
Nota: Os garrafões de propileno são autoclavaveis. Os garrafões de HDPE não são autoclaváveis. Retirar sempre a tampa e a torneira antes da autoclavagem.
Certificações: Resina em conformidade com a FDA 21 CFR, USP de classe VI (EUA)