Print…
VWR®, Garrafões, de boca estreita, redondos, com tampas de rosca
Fornecedor: VWR Collection
216-1736EA 44.8 EUR
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Garrafões, de boca estreita, redondos, com tampas de rosca
Frascos Garrafões
LDPE, HDPE ou PP, translúcidos com tampas de rosca roxas. Adequado para armazenar e dispensar soluções e meios. Dispõe de uma pega integrada. Graduado para identificação do volume dispensado.
LDPE
Ideais para aplicações em que é necessário alta pureza devido a uma elevada resistência química (usados para produtos oftálmicos, tais como gotas oculares ou sprays nasais).
Resina preferida para armazenamento a frio (até −80 °C), temperatura de funcionamento de −80 até +80 °C
Resistência a impactos físicos (não quebram mesmo se cairem acidentalmente, enquanto que os garrafões de PP podem rachar a temperaturas negativas)
Os garrafões de LDPE recuperam a forma devido à sua flexibilidade
Amplamente utilizado na indústria farmacêutica
HDPE
Os garrafões de polietileno de alta densidade (HDPE) são ideais para o armazenamento e transferência de fluidos e reagentes farmacêuticos/biotecnológicos.
Bom para armazenamento a frio (até −80 °C), temperatura de trabalho de −80 a +120 °C
Alta resistência ao impacto mesmo a temperaturas negativas
Amplamente utilizados em armazenamentos longos devido à sua elevada resistência química
Amplamente utilizados em indústrias alimentares
Garrafões estéreis disponíveis para aplicações de alta pureza
PP carboys
Ideal for sterile water storage, polypropylene (PP) carboys can be autoclaved before refilling to stop recurring bacterial growth.
Excellent chemical resistance
Working temperature: 0 to +135 °C
Autoclavable
Nota: Os garrafões de propileno são autoclaváveis. Os garrafões de LDPE e HDPE não são autoclaváveis. Retirar sempre a tampa antes da autoclavagem.
Certificações: Resin meets US FDA 21 CFR, USP Class VI.