Print…
VWR®, Tubos de centrifuga, cónicos, com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
525-0636EA 85.4 EUR
525-0636 525-0637
VWR®, Tubos de centrifuga, cónicos, com tampa roscada
Tubos Tubos de centrífuga
De PP, transparente, USP Classe 6 de alta qualidade resistente a radiação gama, com tampa de rosca em HDPE.
  • Longer length screw caps with sealing ring prevent leakage
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%, with 1 ml increments (15 ml) or 2,5 ml increments (50 ml)
  • Large unerasable frosted white writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Engraved graduation at the conical bottom of each tube
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Leakproof
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Tubos descartáveis cónicos com paredes internas lisas para fácil enchimento e preparação de amostras. A área lateral branca para inscrição permite a codificação permanente. Todos os tubos são isentos de Rnase e Dnase, e não pirogénicos.
Certificações: Certificado para isenção de TSE/BSE.
Fornecimento: Informações de entrega: os tubos são embalados em sacos duráveis e re-seláveis (fecho de correr). As embalagens internas são rotuladas individualmente para rastreabilidade de lotes. Todos os tubos são embalados com tampas acopladas e esterilizados por irradiação gama.