Print…
Safety unterbench cabinets, type 90, UTS ergo line S-5, 500 mm depth
Fornecedor: DUPERTHAL
29-060659-503 29-060659-403 29-060659-003 29-060657-003 29-060657-403 29-060657-503
DUEH29-060659-503EA 1580 EUR
DUEH29-060659-503 DUEH29-060659-403 DUEH29-060659-003 DUEH29-060657-003 DUEH29-060657-403 DUEH29-060657-503
Safety unterbench cabinets, type 90, UTS ergo line S-5, 500 mm depth
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Estes armários de segurança são resistentes ao fogo até 90 minutos. Estes armários de instalar sob a bancada estão equipados com portas de batente e/ou gavetas para o armazenamento de substâncias perigosas em espaços de trabalho.
  • Fácil movimentação e operação com uma só mão das portas e gavetas
  • Todos os modelos da linha UTS ergo são equipados com uma fechadura de cilindro como padrão
  • Duas tecnologias de porta estão disponíveis: a clássica em ou a tecnologia de porta lateral push-to-open (as portas de segurança de movimento fácil são abertas aplicando um