Print…
Estufas de secagem com convecção forçada série FED, Avantgarde.Line
Fornecedor: Binder
466-0482EA 2603 EUR
466-0482 466-0483 466-0484 BIND9010-0301
Estufas de secagem com convecção forçada série FED, Avantgarde.Line
Estufas Estufas standard
Com convecção forçada e funções de temporizador melhoradas, as estufas de aquecimento e secagem Avantgarde.Line oferecem qualidade e fiabilidade no processo. Com alcance de temperatura de até 300 ºC, as estufas de secagem podem ser usadas em todas as aplicações. O curto tempo de aquecimento e as grandes reservas de energia são ideais para aplicações em ciência, investigação e indústria. A tecnologia ATP.line™ de pré-aquecimento da câmara proporciona uma distribuição homogénea de temperatura assim como excelente uniformidade e flutuação. Unidades até 115 litros podem ser empilhadas para economizar espaço. Têm isolamento de 60 mm que reduz o consumo de energia e aumenta o desempenho.Todos os modelos têm uma câmara de aço inoxidável com um sistema ergonómico de abertura da porta.
  • Velocidade do ventilador ajustável
  • Condições de ensaio idênticas em todo o interior da estufa independentemente do tamanho ou da quantidade da amostra
  • Controlador com ecrã LCD de fácil leitura. Idiomas: inglês, francês ou alemão
  • Controlo eletromecânico da aleta do ar de exaustão
  • Dispositivo de segurança independente de temperatura classe 2 (DIN 12880) com alarme de temperatura visual que protege as amostras e a estufa
  • Interface Ethernet e USB
Fornecimento: fornecido com duas prateleiras cromadas e certificado de teste Binder. Para calibrações e validações, contacte-nos.