Print…
Estufas de secagem com convecção forçada série FD, Avantgarde.Line
Fornecedor: Binder
9010-0303 9010-0305 9010-0309 9010-0311
466-0479EA 1959 EUR
466-0479 466-0480 466-0481 BIND9010-0311
Estufas de secagem com convecção forçada série FD, Avantgarde.Line
Estufas Estufas standard
Com convecção forçada, as estufas de aquecimento e secagem Avantgarde.Line oferecem qualidade e fiabilidade no processo. Com alcance de temperatura de até 300 ºC, as estufas de secagem podem ser usadas em todas as aplicações. O curto tempo de aquecimento e as grandes reservas de energia são ideais para aplicações em ciência, investigação e indústria. A tecnologia ATP.line™ de pré-aquecimento da câmara proporciona uma distribuição homogénea de temperatura assim como excelente uniformidade e flutuação. Unidades até 115 litros podem ser empilhadas para economizar espaço. Têm isolamento de 60 mmMais informação do produto