Print…
Safety wash bottles, narrow neck, right-to-understand, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2428-0502 2428-0503 2428-0504 2428-0505 2428-0506 2428-0507
215-3829EA 52.8 EUR
215-3829 215-3830 215-3831 215-3832 215-3833 215-3834
Safety wash bottles, narrow neck, right-to-understand, Nalgene®
Frascos Esguichos
LDPE, translúcido.
  • Esguichos auto-ventilados eliminam o risco de dispensação não intencional
  • Boa resistência química
  • Boa resistência à temperatura
Os esguichos Right-to-Understand ajudam a prevenir acidentes químicos no laboratório. Estão pré-etiquetados com identificação química e informação para manuseamento seguro seguindo as especificações do Sistema Harmonizado Global (GHS) como aplicável a recipientes secundários de laboratório. Os esguichos estão prontos a usar quando o utilizador transferir os produtos químicos comuns dos recipientes dos fabricantes.
These cylindrical bottles are not autoclavable and not graduated.