Print…
Data loggers USB multi-usos, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Fornecedor: EBRO
1340-6330 1340-6334 1340-6335
620-1815EA 111 EUR
620-1815 620-2365 620-2366
Data loggers USB multi-usos, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Registadores de dados
Data loggers fáceis de usar com ligação USB monitorizam a temperatura e/ou humidade durante o transporte e armazenamento de bens sensíveis como medicamentos, alimentos, soros, etc. Não necessitam de interface para programação ou leitura. É gerado um relatório automático em pdf sem necessidade de software.
  • Conexão USB, nenhum software necessário
  • Relatórios automáticos em PDF
  • Indicação do estado de alarme por LED vermelho intermitente
  • Modos de medição: medição sem fim, Start/Stop, medição até ao fim da memória, início ao pressionar a tecla
  • Taxa de
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo EBI 300 EBI 300 TH EBI 300 TE
Environmentally Preferable
Sensor NTC NTC, capacitive sensor NTC sensor, stainless steel, L×Ø: 50×4 mm, pointed
cable: 1 m - PVC, waterproof, oilproof, food safe
Alarme 2 limits, by LED 2 limits, by LED 2 limits, by LED
Ecrã Value, min./max., until end of memory, alarm on/off Value, min./max., until end of memory, alarm on/off Value, min./max., until end of memory, alarm on/off
Interface USB USB USB
Classe de protecção IP 65 IP 66 IP 65
Battery life 2 years 2 years 2 years
Peso 35 g 35 g 35 g
L×P×A 80×34×14 mm 129×33×14 mm 91×33×14 mm
Memória de dados - Nº de leituras 40000 40000 40000
Pilhas User resplaceable, lithium button cell (CR 2450), 3 V User resplaceable, lithium button cell (CR 2450), 3 V User resplaceable, lithium button cell (CR 2450), 3 V
Retardamento do arranque 72 h 72 h 72 h