Print…
Circuladores de aquecimento/refrigeração, série CORIO™ CD-F
Fornecedor: Julabo
9012703 9012701 9012702 9012704 9012705 9012707 9012708 9012713.N1 9012713.S1 9012714.N1 9012714.S1 9012716.N1 9012715.N1 9012717.N1 9012701.N1 9012728.N1
461-0885EA 4551 EUR
461-0885 461-0883 461-0884 461-0886 461-0964 461-0998 461-0999 461-1455 JULA9012713.S1 461-1456 JULA9012714.S1 461-1457 JULA9012715.N1 JULA9012717.N1 JULA9012701.N1 JULA9012728.N1
Circuladores de aquecimento/refrigeração, série CORIO™ CD-F
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Circuladores de aquecimento/arrefecimento
Os potentes e robustos circuladores de laboratório CORIO™ proporcionam a temperatura exata, precisão absoluta e uma ampla amplitude térmica de funcionamento. O controlador CORIO™ CD é uma unidade avançada com tencologia profissional para aplicações exigentes e pode ser usado para controlo da temperatura de aplicações internas e externas. O bico de jato possibilita a regulação contínua do fluxo da bomba no sistema. Os banhos de aço inoxidável isolados são duráveis e têm uma torneira de drenagem integrada. Estes circuladores de aquecimento/refrigeração são ideais para o controlo de temperatura de amostras num circulador ou controlo de temperatura de uma aplicação externa, por exemplo: células de medição, refractómetros, polarímetros, fotómetros, viscosímetros, fermentadores, câmaras de electroforese, colunas de cromatografia, evaporadores rotativos e reómetros.
  • Controlo exato da temperatura
  • Display brilhante, branco, de leitura fácil
  • Operação muito silenciosa e fácil
  • A versão CD possui uma interface USB e é possível alternar a bomba entre circulação interna e externa, através de uma alavanca localizada diretamente abaixo do display
  • Serpentina de refrigeração integrada compacta dá mais espaço útil ao banho
  • Unidade de refrigeração sem ventilação lateral e grelha de ventilação removível
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
CD: 15 L/min, 0,35 bar
Certificações: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Informações de encomenda: An extensive range of accessories mean that the circulators can be modularly and individually adapted to applications.
Fornecimento: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner dia. (pump connections M16×1 male).
Atenção: Nota: capacidade de refrigeração a +20, 0, −10, −20, −30 e −40 °C