Print…
Termóstatos de imersão, CORIO™ C, CD e CP
Fornecedor: Julabo
9011000 9012000 9013000
461-0887EA 865 EUR
461-0887 461-0892 JULA9013000
Termóstatos de imersão, CORIO™ C, CD e CP
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Controladores do termostato
Os potentes e robustos circuladores de laboratório CORIO™ proporcionam a temperatura exata, precisão absoluta e uma ampla amplitude térmica de funcionamento. O termóstato de imersão CORIO™ C é o modelo básico, sendo ideal para aplicações internas standard. O modelo CORIO™ CD/CP é mais avançado e pode ser equipado com um conjunto de bomba opcional para o controlo da temperatura de aplicações externas. O bico do jato possibilita a regulação contínua do fluxo da bomba no banho. A pinça de fixação do banho permite que qualquer circulador seja montado em praticamente qualquer banho (rectangulares ou redondos).
  • Precise temperature control
  • For bath tanks with a max. filling volume of 30 (C units) or 50 litres (CD/CP units)
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet and easy to operate
  • CD version has a USB interface and pump change-over between internal and external circulation via a lever located directly below the display
  • CP units have powerful and infinitely adjustable pressure pump, RS232 interface for online communication and early warning system for low liquid level
Max. flow rate / max. pressure:
C: 6 L/min, 0,1 bar
CD: 15 L/min, 0,35 bar
CP: 8 - 27 L/min, 0,1 to 0,7 bar
Certificações: Modelos C: Classe I (NFL), modelos CD/CP: Classe III (FL) em conformidade com DIN 12876-1.
Fornecimento: Fornecidos com pinça para banhos retangulares ou redondos (a fixação também pode ser feita num suporte de laboratório). Está disponível uma ampla gama de acessórios opcionais, como suportes, tampas do banho, tubos, adaptadores e conjunto de bomba.