Print…
VWR® VisiScope® 254, Microscópios binoculares
Fornecedor: VWR Collection
630-1928EA 823 EUR
630-1928 630-1929 630-2684 630-2688
VWR® VisiScope® 254, Microscópios binoculares
Microscópios
O VisiScope 254 foi concebido para aplicações em ensino e laboratórios.
  • Estrutura extremamente estável
  • Sistema P-LED com intensidade ajustável
  • Componentes ópticos tratados para evitar a formação de bolores e fungos
Certificações: Objetivas em conformidade com as normas DIN.
Controlos rigorosos dos materiais e processos de produção otimizados através dos procedimentos estabelecidos pelo sistema de qualidade ISO 9001:2008.
Fornecimento: Supplied ready to use with eyepieces, objectives and multi-plug external power supply.