Crosslinkers
Fornecedor: CONSORT
VLBLX-M
VLBLX-C
VLBLX-L
CONSVLBLX-MEA
3200
EUR
CONSVLBLX-M
CONSVLBLX-C
CONSVLBLX-L
Crosslinkers
UV Crosslinkers
Três modelos: 254, 312 e 365 nm, cada um com 5 tubos UV×8 W.
- Nove pré-definições para o tempo e energia de exposição, bem como controlo manual pelo utilizador.
- Temporizador até 999,9 minutos
- Gama de exposição:0 … 99,99 e 0 … 9,999 J/cm2
- Armazenamento das ultimas configurações UV numa memória não volátil
- Sistema de foto-feedback compensa automáticamente a variação da saída e envelhecimento do tubo
- Janela que permite visualizar o processo, mas bloqueia a radiação UV
Dimensões internas (L × C × A): 260 × 330 × 150 mm
Dimensões externas: (L × C × A): 350 × 360 × 310 mm