Print…
Sapatos de segurança ESD, atacadores, Senex Pro GTX
Fornecedor: ELTEN
728571/39 728571/38 728571/40 728571/41 728571/42 728571/43 728571/44 728571/45 728571/46 728571/47 728571/48 728571/36 728571/37
114-6247EA 112.9 EUR
114-6247 114-6246 114-6248 114-6249 114-6250 114-6251 114-6252 114-6253 114-6254 114-6255 114-8224 ELTN728571/36 ELTN728571/37
Sapatos de segurança ESD, atacadores, Senex Pro GTX
Sapatos e botas
Sapato de segurança ESD desportivo, leve e 100% isento de couro e metal, de microfibra hidrofobizada e CORDURA® hidrofobizada (resistente ao desgaste e à abrasão, repelente de sujidade e água), com pala almofadada e sola (Trainers) em TPU/PU antiderrapante de dupla densidade.
  • Membrana de clima Gore-Tex®
  • Sola embutida de velo, de comprimento completo, (ESD Pro) preta
  • A biqueira reforçada de TPU protege o couro superior
  • Sola intermédia não metálica resistente a perfurações
  • Biqueira de proteção composta (200 J)
Ideal para utilização em áreas onde é esperada exposição à humidade e onde existe o risco de penetração de objetos pontiagudos e pontiagudos.
Cor: preto
Certificações: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.