Print…
Dispensador para frascos, Dispensette® S Organic
Fornecedor: Brand
4630130 4630131 4630140 4630141 4630150 4630151 4630160 4630161 4630170 4630171 4630230 4630231 4630240 4630241 4630290 4630291 4630330 4630331 4630340 4630341 4630350 4630351 4630360 4630361
613-5330EA 280 EUR
613-5330 613-5331 613-5332 613-5333 613-5334 613-5335 613-5336 613-5337 613-5338 613-5339 613-5340 613-5341 613-5342 613-5343 613-5344 613-5345 613-5346 613-5347 613-5348 613-5349 613-5350 613-5351 613-5352 613-5353
Dispensador para frascos, Dispensette® S Organic
Dispensadores para Frascos
Volume fixo ou variável, ajuste analógico ou Digital Easy Calibration.
  • Com ou sem válvula de recirculação
  • Autoclavável até 121ºC
  • Três modelos diferentes de ajuste de volume disponíveis: fixo (volume fixo para aplicações standard; ajuste de calibração simples com ferramenta incluida), analógico (display de volume analógico, ajuste de volume rápido; ajuste de calibração simples com ferramenta incluida) e Digital Easy Calibration
  • Digital Easy Calibration: display digital de fácil leitura; volume de dispensação pode ser ajustado com precisão e de forma reprodutível. técnica de calibração fácil para o ajuste em segundos sem ferramentas
  • Marcação DE-M
  • Fácil calibração e ajuste para garantir a conformidade com a norma ISO 9001 e as directrizes GLP; a alteração das configurações de fábrica é indicada automáticamente
Dispensette® S Organic é ideal para a dispensação de solventes orgânicos, tais como hidrocarbonetos clorados e fluorados como triclorotrifluoretano e diclorometano, ou ácidos concentrados como HCl e HNO₃ (excepto HF), ácido trifluoracético (TFA), tetra-hidrofurano (THF) e peróxidos. Para dispensar ácido fluorídrico, recomenda-se o Dispensette® S Trace Analysis com uma válvula de platina-irídio. As partes em contacto com o liquido são feitas de vidro de borosilicato, cerâmica, platina-irídio, ETFE, FEP, PFA, PTFE e PP (tampa de segurança para o tubo de descarga).
Código de cores: Amarelo
*Volumes fixos especiais: a partir de 0,5 a 100 ml (especificar no pedido)!
Informações de encomenda: Informações de encomenda: fornecido com marcação DE-M, certificado de desempenho, tubo de enchimento telescópico, tubo de recirculação (opcional), ferramentas de montagem e adaptadores de PP.