Print…
VWR®, Frascos de laboratório, de boca larga com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
215-3743EA 15.8 EUR
215-3743 215-3744 215-3745 215-3746 215-3747 215-3748 215-3749 215-3773
VWR®, Frascos de laboratório, de boca larga com tampa roscada
Frascos Frascos de Vidro
Bottles constructed of borosilicate 3.3 glass, in clear or amber.
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • 80 mm opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
A grande abertura pode acomodar funis de grande volume e dá acesso fácil a colheres ou espátulas. Âmbar para proteger materiais sensíveis à luz.
Amber to protect light-sensitive materials.
Certificações: In compliance with DIN ISO 4796-1 standards.
Fornecimento: Supplied with screw cap and pouring ring.
Embalagem: The bottles are packed in shrinked-wrapped modules.