Print…
VWR®, Tubos de cultura com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
212-0656EA 36.5 EUR
212-0656 212-0657 212-0658 212-0659
VWR®, Tubos de cultura com tampa roscada
Tubos Tubos para culturas
De vidro soda, transparente.
  • GL thread
  • Wall thickness 1 mm (±0,04 mm)
  • High chemical and mechanical resistance
Atenção: Note: Caps are not autoclavable.