Print…
Dispensador para frascos, Dispensette® Trace Analysis
Fornecedor: Brand
4640040 4640041 4640240 4640241
613-5354EA 1060 EUR
613-5354 613-5355 613-5356 613-5357
Dispensador para frascos, Dispensette® Trace Analysis
Dispensadores para Frascos
Ajuste analógico.
  • Processo de limpeza testado no terreno antes do uso em análise de vestigios está descrito no manual de utilizador
  • Para evitar a contaminação do conteúdo do frasco, é recomendável usar o dispositivo sem válvula de recirculação
  • A rosca standard de 45 mm e os adaptadores incluidos adaptam-se aos frascos mais comuns
  • Para efeitos de segurança, o bloco da válvula pode ser rodado a 360º, para que o rótulo do frasco fique sempre virado para o utilizador
  • Tubo de enchimento telescópico ajusta-se a diferentes tamanhos
  • Fácil desmontagem para substituição do cartucho de dispensação
O Dispensette® Trace Analysis permite a dispensação de volumes precisos de meios de elevada pureza para análise de elementos vestigiais. Adequado para a dispensação de ácido fluorídrico (HF) com válvula de platina-irídio. Plásticos em contacto com o meio sao feitos de materiais de elevada pureza como PTFE, ETFE, FEP e PFA. É utilizada a safira mais pura para as válvulas substituíveis e, dependendo da aplicação, liga de platina-irídio ou tântalo como material das molas.
Informações de encomenda: Sem válvula de recirculação