Print…
Ammonium tetrafluoroborate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
8.43945.0100EA 27 EUR
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
Ammonium tetrafluoroborate para síntese, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluoroborate
Fórmula: H₄BF₄N
Peso Molecular: 104.84 g/mol
Ponto de Fusão: 510
Densidade: 1.87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245785
Número CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Density 1,85 g/cm3 (20 °C)
pH 3,5
Storage temperature +15...+25 °C