Print…
Pipetas repetitivas, Multipette® E3 / E3x
Fornecedor: EPPENDORF
4987000.010 4987000.029 4987000.371 4987000.380
613-3892EA 768 EUR
613-3892 613-3893 613-5189 613-5190
Pipetas repetitivas, Multipette® E3 / E3x
Pipetas Pipetas repetitivas
Esta pipeta permite uma pipetagem precisa de 1 μl a 50 ml e torna longas séries de pipetagem mais rápidas e fáceis. O líquido aspirado pode ser dispensado até 100 vezes sem recarga, tornando a Multipette® a ferramenta ideal para enchimento de placas ou grandes séries de tubos (por exemplo, kits de purificação de ácidos nucleicos).
  • Para serem usadas com pontas Eppendorf Combitips advanced®: reconhecimento automático das pontas para facilidade de uso
  • Velocidade de dispensação definida aumenta a reprodutibilidade dos resultados; oito níveis de velocidade
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação,Product Transparency and Disclosure
Certificação ambiental Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label