, BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, ativado, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos:
Peneiro molecular A3
Management of Change (MOC) category = HR
2710-01EA
194.42
EUR
2710-01
2710-05
, BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, ativado, J.T.Baker®
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O |
Número MDL :
MFCD00131613 Número CAS: 308080-99-1 |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Loss on Drying at 150°C | ≤ 5 % |
Mesh - Thru U.S. No. 12 Sieve |