Print…
VWR®, Agitadores magnéticos de grande capacidade, Advanced
Fornecedor: VWR Collection
444-7115EA 3370 EUR
444-7115 444-7116 444-7117 444-7118 444-7119 444-7120
VWR®, Agitadores magnéticos de grande capacidade, Advanced
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitadores de grande capacidade controlados por microprocessador, ideais para aplicações de grande volume. Existem 2 modelos disponíveis, dependendo da capacidade necessária. Acoplamento magnético forte capaz de misturar materiais de alta viscosidade, à base de aço inoxidável oferece durabilidade e maior estabilidade. Ideal para aplicações biotecnológicas, farmacêuticas, universitárias e industriais em escala piloto. Outras aplicações incluem a mistura de materiais viscosos, polímeros e trabalhos à escala piloto.
  • Agitador pode suportar até 193 kg e agitar 100 ou 200 litros
  • Intervalo do temporizador: 1 s a 160 h, ou modo contínuo
  • O aumento gradual da velocidade permite o aumento para a velocidade desejada com maior segurança para evitar salpicos
Fornecimento: fornecido com uma barra de agitação magnética revestida a PTFE (modelo 1000: 70mm de forma oval, modelo 2000: 102 mm com anel de suporte).